Learn More
CD19 Monoclonal Antibody (SJ25C1), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
152.00 € - 352.00 €
Spezifikation
Antigen CD19
Klon SJ25C1
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15904144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
78-0198-42
100 Tests
352.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15994134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
78-0198-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The HIB19 monoclonal antibody reacts with human CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein. CD19 is expressed by B cells during all stages of development excluding the terminally differentiated plasma cells. Follicular dendritic cells also express CD19. Together CD21, CD81, Leu13, MHC class II, and CD19 form a multimolecular complex that associates with BCR. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux and proliferation of B cells. The SJ25C1 antibody and the HIB19 monoclonal antibody recognize overlapping epitopes. Applications Reported: This HIB19 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This HIB19 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (1 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No.
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD19
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P15391
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
SJ25C1
Flow Cytometry
Super Bright 780
Mouse
Human
930
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!