Learn More
CD195 Mouse anti-Human, PE, Clone: 2D7/CCR5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
191.00 € - 485.00 €
Spezifikation
Antigen CD195
Klon 2D7/CCR5
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15890609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560935
25 Tests
191.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10617084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555993
100 Tests
485.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 2D7/CCR5 monoclonal antibody specifically binds to the human chemokine receptor, CCR5. CCR5 is also known as CD195. CCR5 is a seven transmembrane-spanning G protein-associated molecule. CCR5 belongs to the beta chemokine receptor family. It is expressed on a subset of T lymphocytes (CD3+CD45RO+CD95+). CCR5 regulates lymphocyte chemotaxis activation and transendothelial migration during inflammation. It signals a response to at least three chemokines: Regulated upon Activation Normal T-cell Expressed and Secreted (RANTES), Macrophage Inflammatory Protein-1 (MIP-1) and Monocyte Chemoattractant Protein 2 (MCP-2). Additionally, CCR5 has been found to be a coreceptor for macrophage-tropic HIV-1 on CD4+ cells, a characteristic that is important in viral transmission. Reports indicate that individuals who have partial (heterozygous) or complete (homozygous) deletion of the CCR5 allele, demonstrate resistance to HIV infection. This antibody has been shown to block ligand and gp120 binding. It is also able to neutralize HIV infection.
Spezifikation
Spezifikation
CD195
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
CCR5; C-C chemokine receptor type 5; CC-CKR-5; CKR5; CHEMR13
2D7/CCR5
Monoclonal
Mouse
Human
Human CCR5 Transfected Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.