Learn More
CD197, CCR7 Rat anti-Human, BB515, Clone: 3D12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
249.00 € - 476.00 €
Spezifikation
Antigen | CD197, CCR7 |
---|---|
Klon | 3D12 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884569
|
BD Biosciences
565870 |
25 Tests |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15874569
|
BD Biosciences
565869 |
100 Tests |
476.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD197, CCR7 Monoclonal antibody specifically detects CD197, CCR7 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD197, CCR7 Monoclonal antibody specifically detects CD197, CCR7 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD197, CCR7 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
Rat | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human CCR7 protein | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
3D12 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CCR7, BLR-2, EBI-1, CMKBR7 | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |
For Research Use Only.