missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD197 (CCR7) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 4B12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
278.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Antigen | CD197 (CCR7) |
---|---|
Klon | 4B12 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15805079
|
BD Biosciences
566464 |
25 μg |
278.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895069
|
BD Biosciences
566462 |
0.1 mg |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD197 (CCR7) Monoclonal antibody specifically detects CD197 (CCR7) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD197 (CCR7) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Primary | |
CD197 (CCR7) |
4B12 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
IgG2a | |
Refrigerate (2 to 8°C) |