Learn More
CD197 (CCR7) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 4B12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566464
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805079
  • 223.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
19-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD197 (CCR7) Monoclonal antibody specifically detects CD197 (CCR7) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD197 (CCR7)
4B12
BB700
Rat
25 μg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Conjugated, Purified
IgG2a
RUO
Primary
CD197 (CCR7)