Learn More
CD1a / HTA1 Rabbit, Clone: C1A/1506R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD1a / HTA1 |
---|---|
Klon | C1A/1506R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901158
|
EnquireBio
909-RBM6-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991148
|
EnquireBio
909-RBM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CD1a / HTA1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
909 | |
Recombinant human full-length CD1a protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
49kDa |
C1A/1506R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001754 | |
CD1A | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
MOLT-4 cells. Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node. |