Learn More
CD1a / HTA1 Rabbit, Clone: C1A/1506R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 909-RBM6-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901158
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD1a / HTA1
Cell surface
C1A/1506R
Unconjugated
NP_001754
Rabbit
49kDa
Protein A/G Purified
RUO
909
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD1A
Recombinant human full-length CD1a protein
MOLT-4 cells. Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.