Learn More
CD1a Mouse anti-Human, FITC, Clone: HI149, BD
Mouse Monoclonal Antibody
221.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Antigen CD1a
Klon HI149
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15890619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560945
25 Tests
221.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15888448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555806
100 Tests
325.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HI149 monoclonal antibody specifically binds to CD1a. CD1a is a type I transmembrane glycoprotein. The 49 kDa CD1a polypeptide is associated with β2-microglobulin. CD1a is expressed on cortical thymocytes, dendritic cells and Langerhans cells. CD1a has structural similarities to the MHC class I antigen, and plays a role in antigen presentation.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
Spezifikation
CD1a
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
HI149
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified