missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Mouse anti-Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Human, Non-human Primate, Porcine, Rhesus Monkey, Super Bright 780, Clone: RPA-2.10, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 78-0029-41

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321864

  • 137.00 € / 25 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Mouse Monoclonal Antibody

CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Human, Non-human Primate, Porcine, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

CD2
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P06729, Q6SZ61
BOS_3050; Cd2; CD2 molecule; CD2R; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA2; LFA-2; LFA-3 receptor; Ly37; Ly-37; Lymphocyte antigen 37; OX34; OX-34; OX-34 antigen; Rosette receptor; SRBC; T11; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen T11/Leu-5
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Human, Non-human Primate, Porcine, Rhesus Monkey
Flow Cytometry
RPA-2.10
Super Bright 780
CD2
Liquid
CD2
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
100126712, 102120798, 396662, 449512, 677855, 914
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate