missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: RPA-2.10, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
795.00 €
Spezifikation
Antigen | CD2 |
---|---|
Klon | RPA-2.10 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15885119
|
BD Biosciences
566519 |
100 Tests |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD2 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque | |
Primary |
RPA-2.10 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |