Learn More
CD20 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 2H7, BD
Mouse Monoclonal Antibody
153.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Antigen | CD20 |
---|---|
Klon | 2H7 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | FITC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15850639
|
BD Biosciences
560962 |
25 Tests |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15888308
|
BD Biosciences
555622 |
100 Tests |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 2H7 monoclonal antibody specifically binds to CD20 that is encoded by the MS4A1 (Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1) gene. CD20 is a 33-37 kDa unglycosylated four-transmembrane phosphoprotein. CD20 is expressed on pre-B-cells, resting and activated B cells and follicular dendritic cells but not on plasma cells. Low level CD20 expression is observed on a small subset of normal circulating T lymphocytes. The CD20 molecule is involved in the regulation of B-cell activation.
Spezifikation
CD20 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
2H7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human 6.16c1.3 B cell line | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.