Learn More
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00 € - 1490.00 €
Spezifikation
Antigen | CD20 |
---|---|
Klon | 2H7 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921838
|
EnquireBio
QAB31-PE-25TESTS |
25 Tests |
187.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911838
|
EnquireBio
QAB31-PE-100TESTS |
100 Tests |
351.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931838
|
EnquireBio
QAB31-PE-500TESTS |
500 Tests |
1490.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD20 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
931 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
2H7 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_690605 | |
MS4A1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |