Learn More
CD20 / MS4A1 Mouse, Clone: rIGEL/773, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD20 / MS4A1 |
---|---|
Klon | rIGEL/773 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901198
|
EnquireBio
931-MSM9-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991188
|
EnquireBio
931-MSM9-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CD20 / MS4A1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
931 | |
Recombinant full-length human MS4A1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
33-37kDa |
rIGEL/773 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_690605 | |
MS4A1 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Predominantly cell surface with some cytoplasmic | |
Daudi, Raji, and U266, and human lymphocytes. Lymph nodes and tonsils. |