Learn More
Invitrogen™ Human CD200 ELISA Kit
Artikelnummer. 15424943
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424943 96 Tests 1 Set
17165389 5 x 96 Tests 1 Stück
18557914 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15424943 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHCD200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human CD200 ELISA quantitates Hu CD200 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CD200. Principle of the method The Human CD200 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD200 ist ein Typ-1-Membranglykoprotein, das zwei Immunglobulin-Domänen enthält und zur Immunglobulin-Superfamilie gehört. CD200 ist ein weit verbreitetes Glykoprotein auf der Zelloberfläche, das mit einem Rezeptor auf myeloischen Zellen (CD200R) interagiert und an der lokalen Prävention der Makrophagen-Aktivierung beteiligt ist. Entfernte, aber erkennbare Homologe von CD200 wurden in vielen Herpesviren und Poxviren identifiziert. Studien der verwandten Gene in Maus und Ratte deuten darauf hin, dass CD200 die myeloische Zellaktivität reguliert und ein Hemmsignal für die Makrophagen-Linie in verschiedenen Geweben liefert. Mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten wurden gefunden, die verschiedene Isoformen von CD200 codieren. Zu den Erkrankungen, die mit CD200-Dysfunktion verbunden sind, gehören das Mantellzelllymphom und die primäre hypertrophe Osteoarthropathie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P41217
Assay-Bereich 24.58 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 bis 6000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes CD200. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4345
Gensymbol MOX1, MOX2, MRC, OX-2
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym My033, MOX1, MOX2, MRC, OX-2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min