Learn More
CD206 Mouse anti-Human, APC, Clone: 19.2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
280.00 € - 565.00 €
Spezifikation
Antigen | CD206 |
---|---|
Klon | 19.2 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | APC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881309
|
BD Biosciences
561763 |
25 Tests |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15806428
|
BD Biosciences
550889 |
100 Tests |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 19.2 monoclonal antibody specifically binds to CD206 which is also known as the macrophage mannose receptor (MMR) or C-type lectin domain family 13 member D (CLEC13D). CD206 is a type I transmembrane glycoprotein of approximately 162 kDa which binds to glycoconjugates containing mannose, fucose, or N-acetylglucosamine. These carbohydrates are present on the surface of many microorganisms and enable the macrophage to bind to microorganisms through the MMR and internalize them during the process of phagocytosis. CD206 is expressed on human macrophages, endothelial cells, and cultured dendritic cells. It is not detected on resting monocytes. Mannose receptor expression is upregulated on peripheral blood mononuclear cells following 3 day incubation with GM-CSF.
Spezifikation
CD206 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Macrophage mannose receptor |
19.2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Placental Macrophage Mannose Receptor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.