missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/8234R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30173124
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30173124 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30173124 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP324047JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD23/Fc epsilon RII
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FCER2/8234R
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 200-300) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.