Learn More
CD235a Mouse anti-Human, PE, Clone: GA-R2 (HIR2), BD
Mouse Monoclonal Antibody
169.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CD235a |
---|---|
Klon | GA-R2 (HIR2) |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890719
|
BD Biosciences
561051 |
25 μg |
169.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15828278
|
BD Biosciences
555570 |
0.1 mg |
410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The GA-R2 (also known as HIR2) monoclonal antibody specifically binds to CD235a, otherwise known as Glycophorin A (GYPA, GPA), PAS-2, MN sialoglycoprotein (MNS, MN), and Sialoglycoprotein A/alpha. CD235a is a type I transmembrane sialoglycoprotein that is expressed on human erythrocytes, erythroid precursor cells and certain leukemic cell types. This antibody is useful for the identification and characterization of erythrocytes, certain myeloid leukemic cell types, and studies of erythroid cell development and infectious diseases with erythrocyte involvement. Mature, non-nucleated red blood cells characteristically express very high levels of glycophorin A.
Spezifikation
CD235a | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
Glycophorin-A; GYPA; GPA; PAS-2; MN sialoglycoprotein; Sialoglycoprotein A |
GA-R2 (HIR2) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.