Learn More
CD25 Mouse anti-Human, PE, Clone: M-A251, BD
Mouse Monoclonal Antibody
206.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen CD25
Klon M-A251
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560989
25 Tests
206.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15888158
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555432
100 Tests
510.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
Spezifikation
Spezifikation
CD25
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
M-A251
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55