Learn More
CD25 Mouse anti-Rat, Super Bright 702, Clone: OX39, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 67-0390-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321624
  • 124.00 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 28-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD25
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P26897
BOS_12822; CD25; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; Il2r; IL2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; Interleukin2 receptor subunit alpha; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Rat
Flow Cytometry
OX39
Super Bright 702
IL2RA
Liquid
IL2RA
IgG1, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
25704