missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25 Monoclonal Antibody (OX39), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
150.00 € - 323.00 €
Spezifikation
Antigen | CD25 |
---|---|
Klon | OX39 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321624
|
Affymetrix eBioscience
67-0390-80 |
25 μg |
150.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16331624
|
Affymetrix eBioscience
67-0390-82 |
100 μg |
323.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD25 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2R alpha; IL-2R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR | |
IL2RA | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
IL2RA |
OX39 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 702 | |
Mouse | |
Rat | |
P26897 | |
25704 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |