missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25 Rat anti-Mouse, Alexa Fluor™ 532, Clone: PC61.5, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

114.00 € - 263.00 €

Spezifikation

Antigen CD25
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16321054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
58-0251-80
25 μg
114.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16331054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
58-0251-82
100 μg
263.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

CD25
Flow Cytometry
Alexa Fluor 532
Rat
Mouse
IgG1, lambda
Affinity chromatography
Antibody
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Monoclonal
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen