Learn More
CD25 Monoclonal Antibody (PC61.5), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 58-0251-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321054
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD25
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01590
IL2RA
Affinity chromatography
RUO
16184
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
PC61.5
Alexa Fluor 532
IL2RA
BOS_12822; CD25; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; Il2r; IL2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; Interleukin2 receptor subunit alpha; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR
Rat
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 λ