Learn More
CD25 Rat anti-Mouse, APC, Clone: PC61, BD
Rat Monoclonal Antibody
185.00 € - 451.00 €
Spezifikation
Antigen CD25
Klon PC61
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15860719
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561048
25 μg
185.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15888848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
557192
0.1 mg
451.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PC61 antibody reacts with CD25, the low-affinity IL-2 Receptor α chain (IL-2Rα, p55) expressed on activated T and B lymphocytes from all mouse strains tested. IL-2Rα by itself is not a signaling receptor. However, it can combine with IL-2 Receptor β (CD122) and γc (CD132) chains to form high-affinity, signaling receptor complexes for IL-2. Resting T and B lymphocytes and resting and activated NK cells do not express IL-2Rα. CD25 is transiently expressed at a low level during normal B-cell development in the bone marrow on the CD45R/B220low TdT- sIg- Pre-B/Pre-B-II and CD45R/B220low TdT- sIgM+ sIgD- immature B stages, but not on the CD45R/B220low TdT+ sIg- Pro-B/Pre-B-I stage nor on CD45R/B220high TdT- sIgM+ sIgD+ mature B cells. It is expressed at a higher level during a very early stage of T-cell development in fetal and adult thymus. Peripheral CD25+CD4+ lymphocytes called regulatory T (Treg) cells are involved in the maintenance of self-tolerance. It has also been reported that dendritic cells express CD25, recognized by mAb 7D4 (Cat. No. 553068). The PC61 antibody recognizes an epitope of CD25 which is distinct from the IL-2 binding site and from those recognized by mAbs 3C7 (Cat. No. 557364) and 7D4 (Cat. No. 553068). It blocks binding of IL-2 to CD25, presumably by inducing a conformational change in CD25.
Spezifikation
Spezifikation
CD25
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
IL-2-dependent cytolytic mouse T-cell clone B6.1
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
PC61
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 λ
Affinity Purified
Interleukin-2 receptor alpha chain; IL-2RA; IL-2Rα; Il2ra; IL-2R p55