Learn More
CD25 Rat, V450, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB34-V450-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921878
  • 301.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD25
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
Protein A/G Purified
RUO
16184
IgG1 λ
Flow Cytometry
PC61.5
Violet Fluor 450 (V450)
NP_032393
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.