Learn More
CD266 (TWEAK Receptor) Mouse anti-Human, PE, Clone: ITEM-1, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 12-9019-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16340634
  • 117.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD266 (TWEAK Receptor) Monoclonal antibody specifically detects CD266 (TWEAK Receptor) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD266 (TWEAK Receptor)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9NP84
AI255180; BOS_22618; C87282; CD266; FGF-inducible 14; Fgfrp2; Fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14; Fibroblast growth factor-regulated protein 2; Fn14; HPIP; Tnfrsf12a; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A; TWEAKR; TWEAK-R; Tweak-receptor
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
ITEM-1
PE
TNFRSF12A
Liquid
TNFRSF12A
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
51330