missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Monoclonal Antibody (O323), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Affymetrix eBioscience 67-0279-42

238.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16331614

  • 357.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Mouse Monoclonal Antibody

CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD27
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P26842
CD27
Affinity chromatography
RUO
939
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
O323
Super Bright 702
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Mouse
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote