Learn More
CD27 Mouse, PE-Cy7, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB36-PE7-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921898
  • 187.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD27
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD27
Protein A/G Purified
RUO
939
IgG1 κ
Flow Cytometry
O323
PE-Cyanine7
XP_016875723
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.