Learn More
CD27 Monoclonal Antibody (CLB-27/1), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MHCD2701
200.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10189852
  • 301.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD27
Monoclonal
FITC
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Mouse
purified
ASR, ASR/IVD
939
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
CLB-27/1
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
P26842
CD27
Human CD27
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a