missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD271 (NGF Receptor) Monoclonal Antibody (ME20.4), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
384.00 €
Spezifikation
Antigen | CD271 (NGF Receptor) |
---|---|
Klon | ME20.4 |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16341324
|
Affymetrix eBioscience
62-9400-42 |
100 Tests |
384.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The monoclonal antibody ME20.4 recognizes CD271, a 75 kDa, type I transmembrane protein that belongs to the low-affinity neurotrophin receptor and tumor necrosis factor receptor superfamily. CD271 is expressed by neurons, Schwann cells, melanocytes, mesen
CD271 (NGF Receptor) Monoclonal antibody specifically detects CD271 (NGF Receptor) in Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Ovine, Porcine, Rabbit, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD271 (NGF Receptor) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
IgG1 κ | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
ME20.4 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Mouse | |
Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Ovine, Porcine, Rabbit, Rat | |
Primary | |
Antibody |