missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD271 (NGF-Rezeptor) Maus-Anti-Hund, Human, Maus, nicht-humaner Primat, Schafe, Schwein, Kaninchen, Ratte, Super Bright 436, Klon: ME20.4, eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 62-9400-41

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16331324

  • 133.00 € / 25 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der monoklonale Antikörper ME20.4 erkennt CD271, ein 75 kDa-Typ-I-Transmembranprotein, das zur Superfamilie des Neurotrophin-Rezeptors mit geringer Affinität und des Tumornekrosefaktor-Rezeptors gehört. CD271 wird von Neuronen, Schwann-Zellen, Melanozyten, Mesen exprimiert

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400-42) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm, Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser Neurotrophische Faktoren steuern das Überleben, die Differenzierung und den Erhalt von Neuronen in den peripheren und zentralen Nervensystemen sowie anderer Neuralleisten-abgeleiteter Zelltypen. Die Entwicklung von sympathischen Neuronen ist während der Zielkonkurrenz in vivo absolut abhängig vom Nervenwachstumsfaktor (NGF). Antikörper, die speziell mit NGFR p75 reagieren, sind nützliche Werkzeuge für den Nachweis und die Charakterisierung von NGFR p75, um unser Verständnis für eine Vielzahl von Phänomenen bei der Entwicklung, Plastizität und Reparatur des Nervensystems zu verbessern.
Spezifikation

Spezifikation

CD271 (NGF Receptor)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
F1PAR7, Q9Z0W1, F7GQ23, W5P7M7, F1RVT6, P08138, P07174
CD271; Gp80-LNGFR; LNGFR; NGFR; p75; p75(NTR); p75NGFR; p75NTR; RNNGFRR; TNFRSF16
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Ovine, Porcine, Rabbit, Rat
Flow Cytometry
ME20.4
Super Bright 436
NGFR
Liquid
NGFR
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
491071, 18053, 4804, 101119064, 100349095, 574304, 100525607, 24596
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate