missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD275 (B7-H2) Maus-anti-Human, PE-eFluor™ 610, Klon: MIH12, eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 61-5889-41

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321094

  • 117.00 € / 25 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der monoklonale MIH-Antikörper 12 reagiert mit humanem B7RP-1, auch Bh7h, B7-H2, GL50 und ICOS Ligand genannt. B7RP-1, ein Mitglied der B7-Familie, hat ein vorhergesagtes Molekulargewicht von ungefähr 40 kDa und gehört zur Ig-Superfamilie. Humanes B7RP-1 wird auf

Produktnr. 00-8222-49) (100 μl Zellprobe + 100 μl des IC Fixierungspuffers) oder in 1-Schritt-Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333-57) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 488 bis 561 nm, Emission: 607 nm; Laser: Blauer Laser, Grüner Laser, Gelb-Grüner Laser Der induzierbare Co-Stimulator-Ligand (ICOSL) ist ein spezifischer Ligand auf antigenpräsentierenden Zellen und Zellen des peripheren Gewebes, der an den induzierbaren Co-Stimulator-Rezeptor (ICOS) bindet. ICOS gehört zur CD28/CD152-Rezeptorfamilie, die die T-Zellaktivierung und -funktion reguliert. ICOSL wird auf Monozyten, dendritischen Zellen und B-Zellen exprimiert und kann durch Entzündungsreize im peripheren Gewebe induziert werden. Die Bindung an ICOSL sorgt für ein Co-Stimulatorsignal für die T-Zellvermehrung und Zytokin-Sekretion.
Spezifikation

Spezifikation

CD275 (B7-H2)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Liquid
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
MIH12
PE-eFluor 610
ICOSLG
ICOSLG
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
23308
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate