missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Marke:  Affymetrix eBioscience 67-9985-82

226.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15913794

  • 339.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD279 (PD-1)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q02242
Pdcd1
Affinity chromatography
RUO
18566
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
J43
Super Bright 702
Pdcd1
CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote