missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD284 (TLR4) Monoclonal Antibody (HTA125), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17121622
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17121622 5 mg 5 Milligramm
17101622 25 mg 25 Milligramm
17111622 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17121622 Lieferant Affymetrix eBioscience Lieferanten-Nr. 16991738

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD284 (TLR4) Monoclonal antibody specifically detects CD284 (TLR4) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD284 (TLR4)
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon HTA125
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Functional Grade
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.2
Gen TLR4
Gen-Zugriffsnummer O00206
Gen-Alias ARMD10; CD284; EGK_07381; homolog of Drosophila toll; hToll; lipopolysaccharide response; Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8; Tlr4; TLR-4; TOLL; toll like receptor 4; toll/interleukin-l receptor (TIR) domain; toll4; toll-like receptor 4; toll-like receptor 4 immunity-related protein; Toll-like receptor 4-like protein; Toll-like receptor4 protein
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 5 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7099
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4° C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.