Learn More
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments with Epredia™ CD29 (Integrin β-1) Ab-1.
129.00 € - 404.94 €
Spezifikation
Antigen CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Klon 4B7R
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12641707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-596-P0
200μg/mL 100 μL
129.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12661707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-596-P1
200μg/mL 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12631707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-596-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12651707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-596-P1ABX
1mg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-596-PABX
1mg/mL 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD29 (integrin Beta-1/gpIIa) is a cell adhesion molecule appearing on platelets, as the common Beta subunit of the very late activation antigen (VLA), and as a component of various protein complexes binding to extracellular matrix proteins. CD29 is expressed at the cell surface exclusively as part of a heterodimer, in association with one of at least nine different integrin alpha subunits (alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, alpha5, alpha6, alpha7, alpha8, and alphav). With the exception of red blood cells and possible weak expression on granulocytes, CD29 is expressed on nearly all cell and tissue types.
Host Species: Mouse
Clone: 4B7R
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human melanoma V+B2 cell line
Molecular Weight: 110kDa (nonreducing) and 130 (reducing)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Cell Adhesion
Human melanoma VplusB2 cell line
Primary
4B7R
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Porcine
IgG2a κ