Learn More
IBA Lifesciences CD3 + CD62 L+ CD45 RA- Tcm Fab Streptamer™ Trenn- Kit MB
Artikelnummer. 15372086 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15372086 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15372086 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000216
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Lifesciences™ CD3+ CD62L+ CD45RA- Tcm Fab Streptamer™ Isolationskit MB ist für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, bestimmt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 4 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD4 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
  • CD62L Fab-Strep, human zur Isolierung von T-Zellen; 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • CD45RA Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 3 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 2 x 50 ml
  • Die Isolierung humaner CD3 + CD62 L+ CD45RA- zentraler T-Gedächtniszellen erfolgt durch serielle doppelte positive Selektion und einen Depletionsschritt. In einem ersten Schritt werden PBMCs mit magnetischen CD4 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD4-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt. Die reinen und markierungsfreien positiven CD4-Zellen werden nach dem gleichen Verfahren einer zweiten positiven Selektion mit magnetischen CD62L Fab Streptamers™ unterzogen. Die CD4 + CD62L+ T-Zellen werden dann einem Depletionsschritt mit CD45RA Fab Streptamers™ unterzogen.
  • Das daraus resultierende Zellpräparat ist wird mit CD4 + CD62 L+ CD45RA-zentralen T-Gedächtniszellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Es sind keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Zelltyp PBMC
Material Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin
Anzahl Zellen 2 x 109
Menge 1 Kit