Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB
Artikelnummer. 15342076 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15342076 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15342076 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Lifesciences™ CD3 Fab Streptamer™ Isolationskit MB wird für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, eingesetzt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 2 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD3 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 2 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 50 ml
  • MicroBeads sind für die Verwendung mit einem Permanentmagneten für die manuelle Zellisolierung vorgesehen. Wir empfehlen unseren StrepMan Magneten für 2 x 15 ml und 2 x 50 ml-Falcon Röhrchen.
  • Auswahlprinzip: Die Isolierung humaner CD3+ T-Zellen erfolgt durch positive Auswahl. PBMCs sind mit magnetischen 3 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD3-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt.
  • Das resultierende Zellpräparat wird mit 3+ T-Zellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Beschreibung Isolierung markierungsfreier Zellen
Produkttyp PBMC-Isolations-Kit
Spenderquelle PBMC
Ausreichend für 1 x 109 Zellen
Menge 1 Kit