Beschreibung
- Das Kit ermöglicht die direkte Aufreinigung von CD3 positiven T-Zellen aus Vollblut.
- CD3 Fab-Strep, human
- Puffer CI (10x)
- Biotin-Stammlösung
- Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
- Fab-TACS™ Durchflussbegrenzer
- Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Strep-markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Vollblut oder andere Blutpräparate die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
- Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of label-free cells |
| Ausreichend für | 150 ml Vollblut |
| Menge | 10 Säulen, human |