Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Schwerkraftkit, Maus
Für die manuelle Trennung positiver Zellen. Das Schwerkraftkit für Fab-TACS™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
361.00 € - 829.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Typ | Magnetloses Zellisolationskit |
Spezies | Maus |
Ausreichend für | 1x108 Zielzellen/Säule |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16265350
|
IBA Lifesciences
6-3404-004 |
4 Säulen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16275350
|
IBA Lifesciences
6-3404-010 |
10 Säulen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Magnetloses Zellisolationskit | |
Maus | |
1x108 Zielzellen/Säule |