missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human, BUV496, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
286.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | UCHT1 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Ultraviolet 496 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15803909
|
BD Biosciences
564810 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15893899
|
BD Biosciences
564809 |
100 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 496 | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV496 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon BUV496 were removed. |
For Research Use Only.