missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human, PE, Clone: HIT3A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
313.00 € - 330.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | HIT3A |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881349
|
BD Biosciences
561803 |
25 Tests |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15848078
|
BD Biosciences
555340 |
100 Tests |
330.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.
Spezifikation
CD3 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HIT3A | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.