Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB4-APC-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921948
  • 250.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK7
APC
NP_000724
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.