missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
98.45 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | UCHT1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922248
|
EnquireBio
QAB6-APC-25TESTS |
25 Tests |
98.45 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912248
|
EnquireBio
QAB6-APC-100TESTS |
100 Tests |
200.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932248
|
EnquireBio
QAB6-APC-500TESTS |
500 Tests |
645.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
915 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
UCHT1 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001035741 | |
CD3D | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |