Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85 € - 162.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | OKT3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922138
|
EnquireBio
QAB5-PE-25TESTS |
25 Tests |
85.85 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912138
|
EnquireBio
QAB5-PE-100TESTS |
100 Tests |
162.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
OKT3 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |