Learn More
CD3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
162.00 € - 351.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | OKT3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902138
|
EnquireBio
QAB5-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
162.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992128
|
EnquireBio
QAB5-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
351.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
OKT3 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |