Learn More
CD3 Monoclonal Antibody (17A2), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
124.00 € - 264.00 €
Spezifikation
Antigen CD3
Klon 17A2
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15381670
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-0032-80
25 μg
124.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15290959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-0032-82
100 μg
264.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 17A2 monoclonal antibody reacts with the mouse CD3 complex. CD3 subunits gamma, delta and epsilon are required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. Binding of 17A2 to CD3 initiates the intracellular biochemical pathway resulting in cellular activation and proliferation. Applications Reported: This 17A2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 17A2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. eFluor™ 450 is an alternative to Pacific Blue™. eFluor™ 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
4930549J05Rik; A430104F18Rik; AI504783; antigen CD3D, delta polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3E, epsilon polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3G, gamma polypeptide; antigen CD3Z, zeta polypeptide; AW552088; Cd247; CD247 antigen; CD247 antigen, zeta subunit; Cd247 molecule; CD3; CD3 antigen delta chain; CD3 antigen delta polypeptide; CD3 antigen gamma chain; CD3 antigen, delta polypeptide; CD3 antigen, delta subunit; CD3 antigen, epsilon polypeptide; CD3 antigen, gamma polypeptide; CD3 antigen, zeta polypeptide; CD3 delta; CD3 epsilon; CD3 epsilon chain; CD3 epsilon subunit; CD3 epsilon subunit precursor; CD3 gamma-chain; CD3 glycoprotein; CD3 glycoprotein precursor; CD3 molecule delta polypeptide; CD3 molecule, delta; CD3 molecule, epsilon; CD3 molecule, epsilon polypeptide; CD3 molecule, gamma; CD3 molecule, gamma polypeptide; CD3 protein; CD3 TCR complex; CD3 type I transmembrane glycoprotein; CD3 type I transmembrane glycoprotein precursor; CD3 zeta chain; Cd3d; CD3D antigen d
Cd247, Cd3d, CD3E, CD3g
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
17A2
Flow Cytometry
eFluor 450
Rat
Mouse
P04235, P11942, P22646, P24161
12500, 12501, 12502, 12503
IgG2b κ