Learn More
CD3 Rat, Qfluor 630, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB3-QF630-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921808
  • 303.82 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD3
17A2
Qfluor 630
NP_033980
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12502
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
IgG2b kappa
500 μg
Store at 2-4°C.