Learn More
CD3 Monoclonal Antibody (17A2), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
143.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen CD3
Klon 17A2
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15933694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
67-0032-82
100 μg
364.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15923694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
67-0032-80
25 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The SK7 monoclonal antibody reacts with human and chimpanzee CD3e, a 20 kDa subunit of the TCR complex. Along with the other CD3 subunits gamma and delta, the epsilon chain is required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. The SK7 and UCHT1 monoclonal antibodies cross-block binding, suggesting recognition of overlapping epitopes. Applications Reported: This SK7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This SK7 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm. We recommend using a 710/50 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400-42) to minimize any non-specific polymer interactions.
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
12500, 12501, 12502, 12503
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
17A2
Flow Cytometry
Super Bright 702
Rat
Mouse
IgG2b κ