Learn More
CD30 Monoclonal Antibody (mCD30.1), FITC, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen HMCD3001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10195554
  • 502.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD30 Monoclonal antibody specifically detects CD30 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD30
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
Q60846
TNFRSF8
Mouse CD30-mouse IgG1 fusion protein
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
mCD30.1
FITC
TNFRSF8
Ber-H2; Cd30; CD30 antigen; CD30 molecule; CD30L receptor; cytokine receptor CD30; D1S166E; Ki; Ki-1; Ki-1 antigen; Lymphocyte activation antigen CD30; sCD30; soluble CD30; TNF receptor superfamily member 8; TNFRSF8; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8; Tumor necrosis factor superfamily member 8; tumor necrosis factor superfamily, member CD30
Armenian Hamster
purified
RUO
21941
4° C, store in dark