missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD300c Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16546251
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16546251 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16546251 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA587884

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GYFPLSHPMT VAGPVGGSLS VQCRYEKEHR TLNKFWCRPP QILRCDKIVE TKGSAGKRNG RVSIRDSPAN LSFTVTLENL TEEDAGTYWC GVDTPWLRDF HDPIVEVEVS VFPAGTTTAS SPQSSMGTSG PPTKLPVHTW PSVTRKDSPE PSPHPGSLFS NVR; Positive Samples: Jurkat, Raji, A-549, PC-12, THP-1, Mouse heart, Mouse kidney; Cellular Location: Cell membrane, Single-pass type I membrane protein.

The CMRF35 antigen, which was identified by reactivity with a monoclonal antibody, is present on monocytes, neutrophils, and some T and B lymphocytes (Jackson et al., 1992 [PubMed 1349532]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD300c
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.64 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CD300C
Gen-Zugriffsnummer A2A7V7, Q08708
Gen-Alias CD300 antigen-like family member C; CD300c; CD300c antigen; CD300c molecule; Clm6; CLM-6; CMRF35; CMRF-35; CMRF35 antigen; CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor; CMRF35A1; CMRF35-A1; CMRF-35-like molecule 6; CMRF35-like molecule 6; Gcom1; IgSF16; immunoglobulin superfamily member 16; LIR; RGD1565161
Gensymbole CD300C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 21-183 of human CD300C (NP_0066691).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10871, 387565, 501745
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.