Learn More
CD31 Rat anti-Mouse, APC, Clone: MEC 13.3, BD
Rat Monoclonal Antibody
336.00 € - 535.00 €
Spezifikation
Antigen CD31
Klon MEC 13.3
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561814
25 μg
336.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15876588
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551262
100 μg
535.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MEC13.3 antibody reacts with CD31, also known as PECAM-1 (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1). CD31 is a 130 kDa integral membrane protein, a member of the immunoglobulin superfamily, that mediates cell-to-cell adhesion. CD31 is expressed constitutively on the surface of adult and embryonic endothelial cells and is also expressed on many peripheral leukocytes and platelets. It has also been detected on bone marrow-derived hematopoietic stem cells and embryonic stem cells. CD31 is involved in the transendothelial emigration of neutrophils, and neutrophil PECAM-1 appears to be down-regulated after extravasation into inflamed tissues. Multiple alternatively spliced isoforms are detected during early post-implantation embryonic development; this alternative splicing is involved in the regulation of ligand specificity. CD38 and vitronectin receptor (αvβ3 integrin, CD51/CD61) are proposed to be ligands for CD31. CD31-mediated endothelial cell-cell interactions are involved in angiogenesis. The MEC13.3 mAb inhibits a variety of in vitro and in vivo functions mediated by CD31.
Spezifikation
Spezifikation
CD31
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
129/Sv mouse-derived endothelioma cell line tEnd.1
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
MEC 13.3
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
PECAM-1